Learn More
Lenz Laborglasinstrumente™ Embudos lisos de vidrio sodocálcico
Click to view available options
Longitud del tubo (métrico):
30 mm
35mm
40mm
45mm
50mm
55mm
60mm
70mm
80mm
100mm
Tamaño de la unidad:
paquete de 10
Descripción
- Con vástago corto
- Ángulo a 60°
Especificaciones
Especificaciones
| Diámetro del tubo (métrico) | 10mm |
| Material | Vidrio sodocálcico |
| Ángulo | 60° |
| Longitud del tubo (métrico) | 100mm |