Learn More
Lenz Laborglasinstrumente™ Embudos lisos de vidrio sodocálcico
Código de producto. 10336171
Change view
Click to view available options
Longitud del tubo (métrico):
30 mm
35mm
40mm
45mm
50mm
55mm
60mm
70mm
80mm
100mm
Tamaño de la unidad:
paquete de 10
10 product options available for selection
Product selection table with 10 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Longitud del tubo (métrico) unitSize
10336171 35mm paquete de 10
10365971 100mm paquete de 10
10233911 30 mm paquete de 10
10181901 40mm paquete de 10
10664582 45mm paquete de 10
10294001 55mm paquete de 10
12798626 50mm paquete de 10
10172091 60mm paquete de 10
10366021 70mm paquete de 10
10182091 80mm paquete de 10
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 10 options available.
10 options
Código de producto. 10336171 Proveedor Lenz Laborglasinstrumente™ N.º de proveedor 05318005
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Para la mezcla, vertido y almacenamiento seguro y fácil de productos químicos en el laboratorio. Los embudos básicos Lenz Laborglasinstrumente™ están fabricados con vidrio de cal sodada.
  • Con vástago corto
  • Ángulo a 60°
Especificaciones
Diámetro del tubo (métrico) 6mm
Material Vidrio sodocálcico
Ángulo 60°
Longitud del tubo (métrico) 35mm