Learn More
Lenz Laborglasinstrumente™ Embudos lisos de vidrio sodocálcico
Código de producto. 10181901
Click to view available options
Longitud del tubo (métrico):
30 mm
35mm
40mm
45mm
50mm
55mm
60mm
70mm
80mm
100mm
Tamaño de la unidad:
paquete de 10
Código de producto. 10181901
Marca: Lenz Laborglasinstrumente™ 05318008
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Para la mezcla, vertido y almacenamiento seguro y fácil de productos químicos en el laboratorio. Los embudos básicos Lenz Laborglasinstrumente™ están fabricados con vidrio de cal sodada.
  • Con vástago corto
  • Ángulo a 60°
Especificaciones
Diámetro del tubo (métrico) 6mm
Material Vidrio sodocálcico
Ángulo 60°
Longitud del tubo (métrico) 40mm