Learn More
Gravis Frascos para píldoras de vidrio
Código de producto. 11831623
Change view
Click to view available options
Color:
Transparente
Tamaño de la unidad:
paquete de 100
Código de producto. Color unitSize
11831623 Transparente paquete de 100
1 options
Código de producto. 11831623
Marca: Gravis E00910M
Only null left
Add to basket
Add to basket
This item is not returnable. View return policy
Excelente para las necesidades de muestreo y almacenamiento. Los frascos para píldoras de vidrio Gravis están fabricados con vidrio de borosilicato.
  • Se puede cerrar con un tapón a presión
  • Conforme con el Tipo I de Farmacopea Estadounidense
Specifications
Color Transparente
Volumen (métrico) 8,5 mL
N.° por paquete 100
Material del cierre Polietileno