Learn More
Fisherbrand™ Tubo de ensayo sin reborde con pared media de vidrio sodocálcico
Código de producto. p-7139314 Tienda Fisherbrand Productos
Change view
Click to view available options
Diámetro (métrico):
12 mm
16 mm
Longitud (métrico):
75 mm
125 mm
Tamaño de la unidad:
paquete de 100
Código de producto. Diámetro (métrico) Longitud (métrico) unitSize
15822265 12 mm 75 mm paquete de 100
15862265 16 mm 125 mm paquete de 100
2 options
Sólo puede pedir hasta el stock disponible. Cuando se haya identificado un artículo alternativo, se mostrará a continuación
Código de producto. 15822265
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Sólo puede pedir hasta el stock disponible. Cuando se haya identificado un artículo alternativo, se mostrará a continuación
Fabricados con vidrio sodocálcico y con paredes medias. Los tubos de ensayo sin reborde con pared media de vidrio sodocálcico Fisherbrand™ son ideales para tareas de mezcla y laboratorio generales.
  • Características: paredes de resistencia media sin borde
  • Para uso en: rendimiento bacteriológico
  • Conforme a: ISO 4142
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Certificaciones/conformidad ISO 4142
Longitud (métrico) 75 mm
Material Vidrio sodocálcico
Cantidad 100/Paq.
Con reborde No
Diámetro (métrico) 12 mm