Learn More
Fisherbrand™ Tubo de ensayo con reborde con pared fina de vidrio sódico-cálcico
Tienda Fisherbrand ProductosDescripción
- Características: paredes ligeras con reborde
- Soporta: calentamiento moderado
- Conforme a: ISO 4142
Especificaciones
Especificaciones
| Certificaciones/conformidad | ISO 4142 |
| Longitud (métrico) | 75 mm |
| Material | Vidrio sodocálcico |
| Cantidad | 100/Paq. |
| Con reborde | Sí |
| Diámetro (métrico) | 10 mm |