Learn More
Fisherbrand™ Tubo de ensayo con reborde con pared fina de vidrio sódico-cálcico
Tienda Fisherbrand ProductosEspecificaciones
Especificaciones
| Certificaciones/conformidad | ISO 4142 |
| Longitud (métrico) | 150 mm |
| Material | Vidrio sodocálcico |
| Cantidad | 100/Paq. |
| Con reborde | Sí |
| Diámetro (métrico) | 16 mm |