Learn More
Fisherbrand™ Tubo de ensayo con reborde con pared fina de vidrio sódico-cálcico
Código de producto. 11962178 Tienda Fisherbrand Productos
Change view
Click to view available options
Diámetro (métrico):
10 mm
12 mm
16 mm
16mm
18 mm
24 mm
Longitud (métrico):
75 mm
125 mm
150 mm
150mm
Tamaño de la unidad:
paquete de 100
paquete de 50
Código de producto. Diámetro (métrico) Longitud (métrico) unitSize
11962178 24 mm 150mm paquete de 50
11922188 10 mm 75 mm paquete de 100
11932188 12 mm 75 mm paquete de 100
11952188 16mm 125 mm paquete de 100
11972188 18 mm 150 mm paquete de 100
11962188 16 mm 150 mm paquete de 100
6 options
Código de producto. 11962178
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Fabricados con vidrio sodocálcico y construidos con paredes ligeras. Los tubos de ensayo con reborde con pared ligera de vidrio sodocálcico Fisherbrand™ son ideales para mezclas generales y trabajo de laboratorio.
  • Características: paredes ligeras con reborde
  • Soporta: calentamiento moderado
  • Conforme a: ISO 4142
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Certificaciones/conformidad ISO 4142
Longitud (métrico) 150mm
Material Vidrio sodocálcico
Cantidad 50/Paq.
Con reborde
Diámetro (métrico) 24 mm