Learn More
Fisherbrand™ Embudo de vidrio sodocálcico
Código de producto. p-8000436 Tienda Fisherbrand Productos
Change view
Click to view available options
Diámetro del área superior (métrico):
45 mm
50 mm
55mm
60 mm
75mm
100mm
Longitud del tubo (métrico):
45 mm
50 mm
55mm
60 mm
70mm
100mm
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Diámetro del área superior (métrico) Longitud del tubo (métrico) unitSize
11562423 100mm 100mm cada uno
11512423 45 mm 45 mm cada uno
11522423 50 mm 50 mm cada uno
11552423 75mm 70mm cada uno
11532423 55mm 55mm cada uno
11542423 60 mm 60 mm cada uno
6 options
Código de producto. 11562423
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Embudo de vidrio plano fabricado con vidrio sodocálcico. El embudo de vidrio sodocálcico Fisherbrand™ es ideal para canalizar líquidos en aplicaciones de laboratorio.
Embudo de vidrio plano fabricado con vidrio sodocálcico.
Especificaciones
Diámetro del área superior (métrico) 100mm
Material Vidrio sodocálcico
Longitud del tubo (métrico) 100mm