Learn More
Fisherbrand™ Tubo de ensayo Durham de vidrio sodocálcico
Código de producto. 11922218 Tienda Fisherbrand Productos
Change view
Click to view available options
Longitud (métrico):
30mm
35 mm
50mm
Diámetro (métrico):
6.5 mm
7.5 mm
8 mm
Tamaño de la unidad:
paquete de 1000
paquete de 300
Código de producto. Longitud (métrico) Diámetro (métrico) unitSize
11922218 35 mm 8 mm paquete de 300
11912218 30mm 6.5 mm paquete de 300
11932218 50mm 7.5 mm paquete de 1000
3 options
Código de producto. 11922218
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Detecta la producción de gas por microorganismos. Los tubos de ensayo Durham de vidrio sodocálcico Fisherbrand™ permiten ver las burbujas de aire que se quedan atrapadas.
  • Se utilizan en microbiología
  • Cargue el tubo Durham con la solución e insértelo bocabajo en un segundo tubo
  • El tubo sin reborde facilita esta tarea
  • Grosor de pared: 0,65mm
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Descripción Tubo de ensayo
Longitud (métrico) 35 mm
Material Vidrio sodocálcico
Envase Paq. de 300
Con reborde No
Diámetro (métrico) 8 mm
Tipo de producto Tubo Durham