Learn More
Fisherbrand™ Tubo de ensayo Durham de vidrio sodocálcico
Código de producto. p-7139315 Tienda Fisherbrand Productos
Change view
Click to view available options
Longitud (métrico):
30 mm
35 mm
50 mm
Diámetro (métrico):
6,5 mm
7,5 mm
8 mm
Tamaño de la unidad:
paquete de 1000
paquete de 300
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Longitud (métrico) Diámetro (métrico) unitSize
15852275 35 mm 8 mm paquete de 300
15832275 50 mm 7,5 mm paquete de 1000
15822275 30 mm 6,5 mm paquete de 300
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 15852275
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Detecta la producción de gas por microorganismos. Los tubos de ensayo Durham de vidrio sodocálcico Fisherbrand™ permiten ver las burbujas de aire que se quedan atrapadas.
  • Se utilizan en microbiología
  • Cargue el tubo Durham con la solución e insértelo bocabajo en un segundo tubo
  • El tubo sin reborde facilita esta tarea
  • Grosor de pared: 0,65mm
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Descripción Tubo de ensayo
Longitud (métrico) 35 mm
Material Vidrio sodocálcico
Envase 300 packs
Con reborde No
Diámetro (métrico) 8 mm
Tipo de producto Tubo Durham