Learn More
Gravis Frascos de crimpado de un solo uso
Click to view available options
Capacidad (métrico):
10 ml
15 ml
24 ml
50 ml
100 ml
Color:
Transparente
Ámbar
Tamaño de la unidad:
168 PCS
paquete de 130
paquete de 168
paquete de 252
paquete de 88
Descripción
- Disponibles en vidrio transparente o ámbar para materiales sensibles a la luz
- Fabricados con vidrio sodocálcico
- Diámetro del cuello de 20 mm
Especificaciones
Especificaciones
| Capacidad (métrico) | 50 ml |
| Color | Ámbar |
| Diámetro exterior del cuello (métrico) | 20 mm |
| Material | Vidrio sodocálcico |
| N.° por paquete | Paquete de 130 |
| Cantidad | Paquete de 130 |
| Altura (métrico) | 73 mm |
| Tipo de producto | Frasco para encapsular |
| Diámetro (métrico) | 43 mm |