Learn More
Gravis Frascos de crimpado de un solo uso
Descripción
- Disponibles en vidrio transparente o ámbar para materiales sensibles a la luz
- Fabricados con vidrio sodocálcico
- Diámetro del cuello de 20 mm
Especificaciones
Especificaciones
| Capacidad (métrico) | 24 ml |
| Color | Transparente |
| Diámetro exterior del cuello (métrico) | 20 mm |
| Material | Vidrio sodocálcico |
| N.° por paquete | Paquete de 252 |
| Cantidad | Paquete de 252 |
| Tipo de producto | Frasco para encapsular |