Learn More
Gravis Frascos de crimpado de un solo uso
Código de producto. 11703823
Change view
Click to view available options
Capacidad (métrico):
10 ml
15 ml
24 ml
50 ml
100 ml
Color:
Transparente
Ámbar
Tamaño de la unidad:
168 PCS
paquete de 130
paquete de 168
paquete de 252
paquete de 88
Código de producto. Capacidad (métrico) Color unitSize
11703823 15 ml Transparente paquete de 168
11793813 10 ml Transparente 168 PCS
11713823 24 ml Transparente paquete de 252
11792555 50 ml Ámbar paquete de 130
11702565 100 ml Ámbar paquete de 88
5 options
Código de producto. 11703823
Marca: Gravis F018184672
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Proporciona un almacenamiento excelente para líquidos en el laboratorio. Los frascos para encapsular de un solo uso Gravis son excelentes para contener sueros.
  • Disponibles en vidrio transparente o ámbar para materiales sensibles a la luz
  • Fabricados con vidrio sodocálcico
  • Diámetro del cuello de 20 mm
Especificaciones
Capacidad (métrico) 15 ml
Color Transparente
Diámetro exterior del cuello (métrico) 20 mm
Material Vidrio sodocálcico
N.° por paquete Paquete de 168
Cantidad Paquete de 168
Formato Frasco para encapsular
Acabado del cuello 20 mm
Altura (métrico) 59 mm
Tipo de producto Frasco para encapsular
Diámetro (métrico) 27 mm