Learn More
Witeg™ Frasco de vidrio sodocálcico
Código de producto. 11820144
Change view
Click to view available options
Capacidad (métrico):
100 mL
1000 mL
2500 ml
Tamaño de la unidad:
1 PCS
cada uno
Código de producto. Capacidad (métrico) unitSize
11820144 1000 mL cada uno
10711353 100 mL -
11845125 2500 ml 1 PCS
3 options
Código de producto. 11820144
Marca: Witeg™ 5 372 100
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
El frasco ámbar proporciona una barrera UV para productos sensibles a la luz, tiene un revestimiento sintético impermeable y no poroso que evita que el recipiente interactúe con cualquier producto que contenga. Está disponible en una variedad de tamaños y es ideal para usar con el dispensador Titrex de Labmax.
  • El vidrio ámbar proporciona una barrera UV para productos sensibles a la luz
  • Recubrimiento sintético
  • Forma cuadrada
  • Para uso con el dispensador Titrex de Labmax
Especificaciones
Capacidad (métrico) 1000 mL
Recubrimiento Plástico
Color Ámbar
Para utilizar con (aplicación) Labmax, dispensador de Titrex
Material Vidrio sodocálcico
Cantidad 1 unidad
Transparencia No
Anchura (métrico) 95mm
Closure Included Sí
Forma Cuadrada
Altura (métrico) 230 mm
Tipo de producto Frasco
Anchura (imperial) 3,7 in
Altura (imperial) 9,1 in
Tipo de tapón Tapón de rosca