Learn More
Witeg™ Frasco de vidrio sodocálcico
Código de producto. 10711353
Change view
Click to view available options
Capacidad (métrico):
100 mL
1000 mL
2500 ml
Tamaño de la unidad:
1 PCS
cada uno
Código de producto. Capacidad (métrico) unitSize
10711353 100 mL -
11820144 1000 mL cada uno
11845125 2500 ml 1 PCS
3 options
Código de producto. 10711353
Marca: Witeg™ 5 372 101
El frasco ámbar proporciona una barrera UV para productos sensibles a la luz, tiene un revestimiento sintético impermeable y no poroso que evita que el recipiente interactúe con cualquier producto que contenga. Está disponible en una variedad de tamaños y es ideal para usar con el dispensador Titrex de Labmax.
  • El vidrio ámbar proporciona una barrera UV para productos sensibles a la luz
  • Recubrimiento sintético
  • Forma cuadrada
  • Para uso con el dispensador Titrex de Labmax
Especificaciones
Capacidad (métrico) 100 mL
Recubrimiento Plástico
Color Ámbar
Para utilizar con (aplicación) Labmax, Titrex Dispensor
Material Soda Lime Glass
Cantidad 1 unidad
Transparencia No
Anchura (métrico) 50 mm
Closure Included Sí
Forma Cuadrada
Altura (métrico) 125 mm
Tipo de producto Square Glass Bottle
Anchura (imperial) 2 in.
Altura (imperial) 4.9 in.
Tipo de tapón Tapón de rosca