Learn More
Lenz Laborglasinstrumente™ Gránulos de vidrio sódico-cálcico
Click to view available options
Diámetro exterior (métrico):
2mm
3mm
4mm
5mm
6mm
Tamaño de la unidad:
1 Kg
Especificaciones
Especificaciones
| Tipo | Gránulos |
| Material | Vidrio sodocálcico |
| Diámetro exterior (métrico) | 4mm |
| Cantidad | Paquete de 1 |