Learn More
Brannan™ Hidrómetros de gravedad específica con vidrio sodocálcico Serie S50
Código de producto. 12891448
Change view
Click to view available options
Intervalo de gravedad específica:
De 0,7 a 0,75 g/mL
De 0,750 a 0,800 g/ml
De 0,800 a 0,850 g/ml
De 0,850 a 0,900 g/ml
De 0,9 a 0,95 g/mL
De 0,950 a 1,000 g/ml
De 1,000 a 1,050 g/ml
De 1,050 a 1,100 g/ml
De 1,10 a 1,15 g/mL
De 1,150 a 1,200 g/ml
De 1,20 a 1,25 g/mL
De 1,250 a 1,300 g/ml
De 1,300 a 1,350 g/ml
De 1,35 a 1,40 g/mL
De 1,40 a 1,45 g/mL
De 1,45 a 1,50 g/mL
De 1,500 a 1,550 g/ml
De 1,500 a 1,600 g/ml
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Intervalo de gravedad específica unitSize
12891448 De 1,10 a 1,15 g/mL cada uno
12881458 De 1,500 a 1,600 g/ml cada uno
12821448 De 0,750 a 0,800 g/ml cada uno
12831448 De 0,800 a 0,850 g/ml cada uno
12841448 De 0,850 a 0,900 g/ml cada uno
12861448 De 0,950 a 1,000 g/ml cada uno
12881448 De 1,050 a 1,100 g/ml cada uno
12801458 De 1,150 a 1,200 g/ml cada uno
12871448 De 1,000 a 1,050 g/ml cada uno
12821458 De 1,250 a 1,300 g/ml cada uno
12831458 De 1,300 a 1,350 g/ml cada uno
12871458 De 1,500 a 1,550 g/ml cada uno
12841458 De 1,35 a 1,40 g/mL cada uno
12861458 De 1,45 a 1,50 g/mL cada uno
12811448 De 0,7 a 0,75 g/mL cada uno
12851448 De 0,9 a 0,95 g/mL cada uno
12811458 De 1,20 a 1,25 g/mL cada uno
12851458 De 1,40 a 1,45 g/mL cada uno
18 options
Código de producto. 12891448
Marca: Brannan™ 10/909/0
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Hidrómetros de gravedad específica con disparo cargado para tensión superficial de 0,700 a 0,750 g/ml
Para tensión superficial de 0,700 a 0,750 g/ml.
Disparo cargado, longitud de 190 mm, subdivisiones de escala de 0,002, precisión de ±0,002 de gravedad específica.
Especificaciones
Cantidad 1Cada una
Tipo Hidrómetro de gravedad específica
Incrementos 0.002 g/mL
Certificaciones/conformidad UKAS
Longitud (métrico) 190 mm
Intervalo de gravedad específica De 1,10 a 1,15 g/mL