Learn More
Brannan™ Hidrómetros de gravedad específica con vidrio sodocálcico Serie S50
Descripción
Para tensión superficial de 0,700 a 0,750 g/ml. Disparo cargado, longitud de 190 mm, subdivisiones de escala de 0,002, precisión de ±0,002 de gravedad específica.
Especificaciones
Especificaciones
| Cantidad | Paquete de 1 |
| Tipo | Hidrómetro de gravedad específica |
| Exactitud | 0.002g/mL |
| Incrementos | 0.002 g/mL |
| Certificaciones/conformidad | ISO 650, 916 |
| Longitud (métrico) | 190 mm |
| Tipo de lastre | Granalla de acero |
| Para utilizar con (aplicación) | Densidad relativa de un determinado líquido respecto a la del agua |
| Intervalo de gravedad específica | De 1,500 a 1,550 g/ml |