Learn More
Brannan™ Hidrómetros de gravedad específica con vidrio sodocálcico Serie S50
Hidrómetros de gravedad específica con disparo cargado para tensión superficial de 0,700 a 0,750 g/ml
Marca:  Brannan™ 10/902/0
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 12821448
  • 15.15€ / cada uno
Solo quedan null
Fecha estimada de envoi: 28-08-2025
Descripción
Para tensión superficial de 0,700 a 0,750 g/ml. Disparo cargado, longitud de 190 mm, subdivisiones de escala de 0,002, precisión de ±0,002 de gravedad específica.
Especificaciones
Especificaciones
Paquete de 1
0.002g/mL
ISO 650, 916
Granalla de acero
De 0,750 a 0,800 g/ml
Hidrómetro de gravedad específica
0.002 g/mL
190 mm
Densidad relativa de un determinado líquido respecto a la del agua
Certificados
Promociones
Promociones
Título del producto
Brannan™ Hidrómetros de gravedad específica con vidrio sodocálcico Serie S50 > Intervalo de gravedad específica: De 0,750 a 0,800 g/ml