Learn More
Fisherbrand™ Embudo de vidrio sodocálcico
Código de producto. 11502423 Tienda Fisherbrand Productos
Click to view available options
Diámetro del área superior (métrico):
35mm
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. 11502423
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Utilice el embudo de vidrio sodocálcico Fisherbrand™ para hacer pasar líquidos de aplicaciones de laboratorio. El embudo está fabricado de vidrio sodocálcico transparente y tiene un vástago de 40 mm.
  • Vidrio sodocálcico
  • Forma cónica
  • 1Pack
Especificaciones
Diámetro del área superior (métrico) 35mm
Material Vidrio sodocálcico
Longitud del tubo (métrico) 40mm