Learn More
Tubo capilar de vidrio de sosa
Código de producto. p-8008563
Change view
Click to view available options
Longitud del tubo (métrico):
100 mm
Tipo de producto:
Tubo capilar
Tamaño de la unidad:
paquete de 100
Código de producto. Longitud del tubo (métrico) Tipo de producto unitSize
12807685 100 mm Tubo capilar paquete de 100
1 options
Código de producto. 12807685
Marca: S Murray SAMCO G119/02
Edge
Utilice estos tubos para determinar el punto de fusión. Los tubos capilares de vidrio de sosa proporcionan una excelente retención de muestras durante la centrifugación y se cargan rápidamente sin alterar la integridad de la muestra.
  • Tubos capilares de vidrio de sosa
  • Diámetro exterior: 1,8/2 mm
  • Grosor de pared: 0,28/0,32 mm
  • Embalados en cajas tubulares de 100
Especificaciones
Tipo de producto Tubo capilar
Longitud del tubo (métrico) 100 mm