missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

SOD1 Mouse, anti-Human, CoraLite 594, Clone: 2F10G1, Proteintech

Código de producto. 18016185 Tienda Proteintech Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μL
20 μL
Tamaño de la unidad:
100 microlitros
20 microlitros
Código de producto. Cantidad unitSize
18016185 100 μL 100 microlitros
18059795 20 μL 20 microlitros
2 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 18016185

Marca: Proteintech CL59467480100UL

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Mouse Monoclonal Antibody

The SOD1 antibody from Proteintech is a mouse monoclonal antibody generated with recombinant protein of human SOD1. This antibody recognizes human, mouse, rat, pig antigen. The SOD1 antibody has been validated for the following applications: FC (Intra) analysis. This antibody is coralite™594.

Especificaciones

Antígeno SOD1
Aplicaciones Flow Cytometry (Intracellular Staining)
Clon 2F10G1
Concentración 1000 μg/mL
Conjugado CoraLite 594
Símbolos de los genes ALS1, homodimer, IPOA, SOD, SOD1, Superoxide dismutase [Cu Zn]
Especie del huésped Mouse
Cantidad 100 μL
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 6647
Especies diana Human, Mouse, Rat, Pig
Contenido y almacenamiento Store at -20°C. Avoid exposure to light. Stable for one year after shipment.
Peso molecular del anticuerpo 155 kDa
Formulario Liquid
Isotype IgG2a
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.