missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

SOCS3 Mouse anti-Human, Clone: OTI3D3, TrueMAB™, Origene

Código de producto. 17598261
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Cantidad:
30 μL
Tamaño de la unidad:
30 microlitros
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
17598261 30 μL 30 microlitros
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 17598261 Proveedor Origene Technologies N.º de proveedor TA502991S

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Mouse Monoclonal Antibody

SOCS3 Monoclonal antibody specifically detects SOCS3 in Human samples. It is validated for Flow Cytometry, Immunocytochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot

Especificaciones

Antígeno SOCS3
Aplicaciones Flow Cytometry, Immunocytochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot
Clasificación Monoclonal
Clon OTI3D3
Concentración 0.5-1 mg/mL
Conjugado Unconjugated
Formulación PBS with 1% BSA, 50% glycerol and 0.02% sodium azide
génica Socs3
N.º de referencia del gen O14543
Alias de gen ATOD4; CIS3; CIS-3; Cish3; cytokine inducible SH2-containing protein 3; cytokine-inducible SH2 protein 3; E2a-Pbx1 target gene in fibroblasts 10; Ef10; EF-10; MGC71791; Protein EF-10; Socs3; Socs-3; SSI3; SSI-3; STAT-induced STAT inhibitor 3; Suppressor of cytokine signaling 3
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno Full length human recombinant protein of human SOCS3 produced in HEK293T cell.
Método de purificación Affinity chromatography
Cantidad 30 μL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 9021
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento -20° C, Avoid Freeze/Thaw Cycles
Tipo de producto Antibody
Formulario Liquid
Isotype IgG2a
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.