missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Soblidotin, MedChemExpress

Código de producto. 16408737
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Cantidad:
1 mg
5 mg
10 mg
25 mg
50 mg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
10 miligramos
25 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
Código de producto. Cantidad unitSize
16408737 5 mg 5 miligramos
16476128 10 mg 10 miligramos
16453436 25 mg 25 miligramos
16452267 50 mg 50 miligramos
16421439 1 mg 1 miligramo
5 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 16408737

Marca: Medchem Express HY14672

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

MedChemExpress Soblidotin (Auristatin PE) is a novel synthetic Dolastatin 10 derivative and inhibitor of tubulin polymerization.

Soblidotin (Auristatin PE) is a novel synthetic Dolastatin 10 derivative and inhibitor of tubulin polymerization.

Especificaciones

Nombre del producto químico o material Soblidotin
Forma física Solid
CAS 149606-27-9
Color Blanco
Cantidad 5 mg
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C39H67N5O6
Para utilizar con (aplicación) Cancer-Kinase/protease
Sinónimo Auristatin PE TZT-1027
Información de solubilidad DMSO : 100 mg/mL (142.45 mM; Need ultrasonic) ∣H2O : < 0.1 mg/mL (insoluble)
SMILES O=C(N[C@@H](C(C)C)C(N([C@@H]([C@H](CC)C)[C@H](OC)CC(N1CCC[C@@]1([H])[C@H](OC)[C@@H](C)C(NCCC2=CC=CC=C2)=O)=O)C)=O)[C@H](C(C)C)N(C)C
Peso molecular (g/mol) 701.98
Formula Weight (peso de la fórmula) 701.98
Porcentaje de pureza 99.39%
Grado Research
Mostrar más Mostrar menos

Research purposes only

Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.