missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

SOAT2 Monoclonal Antibody (OTI2E12), TrueMAB™, OriGene

Código de producto. 17548912
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μL
30 μL
Tamaño de la unidad:
100 microlitros
30 microlitros
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
17548912 100 μL 100 microlitros
17568912 30 μL 30 microlitros
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 17548912 Proveedor Origene Technologies N.º de proveedor TA800765

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Mouse Monoclonal Antibody

This gene is a member of a small family of acyl coenzyme A:cholesterol acyltransferases. The gene encodes a membrane-bound enzyme localized in the endoplasmic reticulum that produces intracellular cholesterol esters from long-chain fatty acyl CoA and cholesterol. The cholesterol esters are then stored as cytoplasmic lipid droplets inside the cell. The enzyme is implicated in cholesterol absorption in the intestine and in the assembly and secretion of apolipoprotein B-containing lipoproteins such as very low density lipoprotein (VLDL). Several alternatively spliced transcript variants of this gene have been described, but their full-length nature is not known.

Especificaciones

Antígeno SOAT2
Aplicaciones Immunohistochemistry (Paraffin)
Clasificación Monoclonal
Clon OTI2E12
Concentración 1 mg/mL
Conjugado Unconjugated
Formulación PBS with 1% BSA, 50% glycerol and 0.02% sodium azide
génica SOAT2
N.º de referencia del gen O75908
Alias de gen ACACT2, ACAT2, ARGP2
Símbolos de los genes SOAT2
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno Human recombit protein fragment corresponding to amino acids 1-120 of human SOAT2 produced in E.coli.
Método de purificación Affinity Chromatography
Cantidad 100 μL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 8435
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento -20° C, Avoid Freeze/Thaw Cycles
Tipo de producto Antibody
Formulario Liquid
Isotype IgG1
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.