Learn More
Tork Tork Dispensador de Jabón y Desinfectante con Palanca de Codo
Tienda Tork Productos
Click to view available options
Color:
Blanco
Negro
Tamaño de la unidad:
cada uno
Descripción
- Satisface las distintas necesidades de higiene de tu empresa y de los usuarios con un único sistema dispensador gracias a la amplia gama de recambios de jabón y desinfectante en espuma, líquido o gel
- Cuenta con una gran selección de jabones y desinfectantes delicados con la piel, dermatológicamente probados y respetuosos con el pH de la piel
- Ofrece una dispensación duradera: está probado que resiste a más de medio millón de pulsaciones
- Proporciona la dosis adecuada: dispensa dosis de distintos tamaños para optimizar el consumo, la higiene y la experiencia del usuario
Especificaciones
Especificaciones
| Tipo de producto | Soap Dispenser |
| Color | Negro |
| Alternate Part Number | 7322542114995 |
| Admite | Hand Soap, Hand Sanitizer |
| Material | Plastic |
| Mounting | Wall Mount |
| No. of Compartments | 1 |
| Product Style | Hinged Lid |
| Modelo | Elevation |