Learn More
SNX8 Monoclonal Antibody (OTI1A1), TrueMAB™, OriGene
Descripción
SNX8 Monoclonal antibody specifically detects SNX8 in Human samples. It is validated for Immunocytochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot
Especificaciones
Especificaciones
| Antígeno | SNX8 |
| Aplicaciones | Immunocytochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot |
| Clasificación | Monoclonal |
| Clon | OTI1A1 |
| Concentración | 1 mg/mL |
| Conjugado | Unconjugated |
| Formulación | PBS with 1% BSA, 50% glycerol and 0.02% sodium azide |
| génica | Snx8 |
| N.º de referencia del gen | Q9Y5X2 |
| Alias de gen | B130023O14Rik; Mvp1; SNX8; sorting nexin 8; sorting nexin-8 |
| Mostrar más |