missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Invitrogen™ SNX4 Polyclonal Antibody
GREENER_CHOICE

Código de producto. 17816502
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μg
Tamaño de la unidad:
100 microlitros
Código de producto. Cantidad unitSize
17816502 100 μg 100 microlitros
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 17816502

Marca: Invitrogen™ PA5142090

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Goat Polyclonal Antibody

Additional Information: In mouse, there is also a hypothetical protein called similar to SNX4 (XP_123014.1), which is virtually identical to SNX4. This antibody is tested in Peptide ELISA: antibody detection limit dilution 1:32,000.

SNX2 and SNX4 share a high degree of amino acid similarity with SNX1, as they all contain a characteristic phox homology (PX) domain. These proteins are all partially associated with cellular membranes, and they, likewise, associate with EGF, PDGF and insulin receptor tyrosine kinases. These nexins are widely expressed and yet have various tissue distribution patterns. Additionally, the sorting nexins can associate with each other and with a variety of other cellular proteins, suggesting that they exist as part of multisubunit complexes. The related protein, SNX3, comprises a distinct subgroup of nexins that share less sequence similarity outside of the PX domain and have dramatically different binding affinities for the tyrosine kinase receptors.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno SNX4
Aplicaciones Immunohistochemistry (Paraffin)
Clasificación Polyclonal
Concentración 0.5 mg/mL
Conjugado Unconjugated
Formulación TBS with 0.5% BSA and 0.02% sodium azide; pH 7.3
génica SNX4
N.º de referencia del gen O95219
Alias de gen 1810036H14Rik; AI037066; ATG24B; Snx4; sorting nexin 4; sorting nexin-4
Símbolos de los genes SNX4
Especie del huésped Goat
Inmunógeno Peptide with sequence QVWTNAKECFSKM (aa 438-450).
Método de purificación Ammonium sulfate precipitation
Cantidad 100 μg
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 8723
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento -20°C, Avoid Freeze/Thaw Cycles
Tipo de producto Antibody
Formulario Liquid
Isotype IgG
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.