missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

SNTA1 Mouse anti-Human, Clone: OTI1D4, lyophilized, TrueMAB™

Código de producto. 17611991
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μg
Tamaño de la unidad:
100 microgramos
Código de producto. Cantidad unitSize
17611991 100 μg 100 microgramos
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 17611991

Marca: Origene Technologies CF502044

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.

Solicite el precio de este artículo aquí.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Mouse Monoclonal Antibody

Reconstitute with PBS (pH 7.3) and recommend to perform another round of desalting process using Product No. 7KMWCO

Syntrophin alpha-1 (Dystrophin, SNTA1) is a large, rod-like cytoskeletal protein found at the inner surface of muscle fibers. Dystrophin is missing in Duchenne Muscular Dystrophy patients and is present in reduced amounts in Becker Muscular Dystrophy patients. The protein encoded by this gene is a peripheral membrane protein found associated with dystrophin and dystrophin-related proteins. This gene is a member of the syntrophin gene family, which contains at least two other structurally-related genes.

Especificaciones

Antígeno SNTA1
Aplicaciones Western Blot
Clasificación Monoclonal
Clon OTI1D4
Conjugado Unconjugated
Formulación PBS with 8% trehalose and no preservative; pH 7.3
génica SNTA1
N.º de referencia del gen Q13424
Alias de gen LQT12, SNT1, TACIP1, dJ1187J4.5
Símbolos de los genes SNTA1
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno Full length human recombit protein of human SNTA1 produced in HEK293T cell.
Método de purificación Affinity Chromatography
Cantidad 100 μg
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 6640
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento -20° C, Avoid Freeze/Thaw Cycles
Tipo de producto Antibody
Formulario Lyophilized
Isotype IgG1
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.