missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

SNS-032, MedChemExpress

Código de producto. 16485507
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
200 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
200 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
Código de producto. Cantidad unitSize
16485507 5 mg 5 miligramos
16492768 10 mg 10 miligramos
16480896 200 mg 200 miligramos
16474226 100 mg 100 miligramos
16469466 50 mg 50 miligramos
5 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 16485507

Marca: Medchem Express HY100085mg

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

MedChemExpress SNS-032 (BMS-387032) is a potent and selective inhibitor of CDK2, CDK7, and CDK9 with IC50s of 38 nM, 62 nM and 4 nM, respectively. SNS-032 has antitumor effect.

SNS-032 (BMS-387032) is a potent and selective inhibitor of CDK2, CDK7, and CDK9 with IC50s of 38 nM, 62 nM and 4 nM, respectively. SNS-032 has antitumor effect.

Especificaciones

Nombre del producto químico o material SNS-032
CAS 345627-80-7
Color Blanco
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C17H24N4O2S2
Cantidad 5 mg
Sinónimo BMS-387032
Información de solubilidad DMSO : 100 mg/mL (262.79 mM; Need ultrasonic)
SMILES CC(C)(C1=CN=C(CSC2=CN=C(NC(C3CCNCC3)=O)S2)O1)C
Peso molecular (g/mol) 380.53
Formula Weight (peso de la fórmula) 380.53
Porcentaje de pureza 98.26%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) Cancer-Kinase/protease
Mostrar más Mostrar menos

Research purposes only

Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.