Learn More
SNRPB2 Mouse anti-Human, Clone: 1D11E9, Proteintech
Código de producto. p-7225852 Tienda Proteintech Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
150 μL
20 μL
Tamaño de la unidad:
150 microlitros
20 microlitros
17639786 20 μL 20 microlitros
17629786 150 μL 150 microlitros
2 options
Código de producto. 17639786
Marca: Proteintech 680951IG20UL
Mouse Monoclonal Antibody
SNRPB2 Monoclonal antibody apecifically detetects SNRPB2 antigen in Human Samples. It is validated for Western Blot, ELISA.
Especificaciones
Antígeno SNRPB2
Aplicaciones Western Blot, ELISA
Clasificación Monoclonal
Clon 1D11E9
Concentración 1000 μg/mL
Conjugado Unconjugated
Formulación PBS with 0.02% sodium azide and 50% glycerol pH 7.3.
N.º de referencia del gen BC036737
Símbolos de los genes SNRPB2
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno SNRPB2 fusion protein Ag5540
Método de purificación Protein G purification
Cantidad 20 μL
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 6629
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at -20°C. Stable for one year after shipment.
Formulario Liquid
Isotype IgG1