missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

SNRPB2 Mouse anti-Human, Clone: 1D11E9, Proteintech

Código de producto. 17629786 Tienda Proteintech Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
150 μL
20 μL
Tamaño de la unidad:
150 microlitros
20 microlitros
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
17629786 150 μL 150 microlitros
17639786 20 μL 20 microlitros
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 17629786 Proveedor Proteintech N.º de proveedor 680951IG150UL

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Mouse Monoclonal Antibody

SNRPB2 Monoclonal antibody apecifically detetects SNRPB2 antigen in Human Samples. It is validated for Western Blot, ELISA.

Especificaciones

Antígeno SNRPB2
Aplicaciones Western Blot, ELISA
Clasificación Monoclonal
Clon 1D11E9
Concentración 1000 μg/mL
Conjugado Unconjugated
Formulación PBS with 0.02% sodium azide and 50% glycerol pH 7.3.
N.º de referencia del gen BC036737
Símbolos de los genes SNRPB2
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno SNRPB2 fusion protein Ag5540
Método de purificación Protein G purification
Cantidad 150 μL
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 6629
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at -20°C. Stable for one year after shipment.
Formulario Liquid
Isotype IgG1
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.