missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

SNRNP48 Rabbit anti-Human, Mouse, Polyclonal, Proteintech

Código de producto. 16842775 Tienda Proteintech Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
150 μL
20 μL
Tamaño de la unidad:
150 microlitros
20 microlitros
Código de producto. Cantidad unitSize
16842775 20 μL 20 microlitros
16832775 150 μL 150 microlitros
2 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 16842775

Marca: Proteintech 242971AP20UL

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rabbit Polyclonal Antibody

Especificaciones

Antígeno SNRNP48
Aplicaciones Western Blot, Immunohistochemistry (Paraffin)
Clasificación Polyclonal
Concentración 0.47 mg/mL
Conjugado Unconjugated
Formulación PBS with 50% glycerol and 0.1% sodium azide; pH 7.3
génica SNRNP48
N.º de referencia del gen Q6IEG0, Q9D361
Alias de gen C6orf151, SNRNP48, U11/U12 48K, U11/U12 snRNP 48 kDa protein
Símbolos de los genes Snrnp48
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno SNRNP48 Fusion Protein Ag18157
Método de purificación Antigen Affinity Chromatography
Cantidad 20 μL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 154007, 67797
Especies diana Mouse, Human
Contenido y almacenamiento -20°C
Tipo de producto Antibody
Formulario Liquid
Isotype IgG
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.