missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

SNAT2 Rabbit, anti-Human, Polyclonal, Proteintech

Código de producto. p-200049806 Tienda Proteintech Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
150 μL
20 μL
Tamaño de la unidad:
150 microlitros
20 microlitros
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
18085505 20 μL 20 microlitros
18098785 150 μL 150 microlitros
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 18085505 Proveedor Proteintech N.º de proveedor 259281AP20UL

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rabbit Polyclonal Antibody

The SNAT2 antibody from Proteintech is a rabbit polyclonal antibody generated with recombinant protein of human SNAT2. This antibody recognizes human, mouse, rat antigen. The SNAT2 antibody has been validated for the following applications: IHC, WB, ELISA analysis.

Especificaciones

Antígeno SNAT2
Aplicaciones Western Blot, Immunohistochemistry, ELISA
Concentración 400 μg/mL
Símbolos de los genes Amino acid transporter A2, ATA2, KIAA1382, PRO1068, Protein 40 9 1, SAT2, SLC38A2, SNAT2, System A transporter 1
Especie del huésped Rabbit
Cantidad 20 μL
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 54407
Especies diana Human, Mouse, Rat
Contenido y almacenamiento Store at -20°C. Stable for one year after shipment.
Peso molecular del anticuerpo 150 kDa
Formulario Liquid
Isotype IgG
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.