Includes
Mezcla de reacción preparada multiplex SNaPshot® (para 100 reacciones), mezcla de cebadores de control multiplex SNaPshot® (30 μL), molde de control multiplex (60 μL) SNaPshot®, protocolo
- Realice la extensión multiplexada de base única de hasta 10 SNP.
- Analice varios SNP independientemente de la posición del cromosoma.
- Separe los loci de SNP que difieren en un solo par de bases.
- Realice un análisis sólido de varios SNP con solo una pequeña cantidad de molde amplificado.
- Reduzca los gastos con este sistema de precio moderado.
- Reduzca la complejidad de los experimentos con esta técnica de extensión de base única probada y fácil de entender.
Información de órdenes
Cada uno
Especificaciones
Especificaciones
| Contenido y almacenamiento | Contiene: • Mezcla de reacción preparada multiplex Snapshot™ (para 100 reacciones) • Mezcla de cebadores de control multiplex Snapshot™ (30 μl) • Molde de control multiplex Snapshot™ (60 μl) • Protocolo Almacenar entre -15 °C y -25 °C en un congelador a temperatura constante. |
| Método de detección | Sonda de cebado |
| Formato | Kit |
| Velocidad de reacción | 9 hora |
| Técnica | Identificación de genotipos de SNP (basado en análisis de fragmentos), extensión de cebadores |
| Para utilizar con (equipo) | Analizador genético 310, Analizador genético 3100-Avant, Analizador genético 3130xl, Analizador de ADN 3730xl, Analizador de ADN 3730, Analizador genético 3500xL, Analizador genético 3500 |
| Línea de productos | SNaPshot |
| Tipo de producto | Kit multiplex |
| Cantidad | 100 reactions |
| Tiempo de actividad | 9 h |
| Mostrar más |