Learn More
GA International SnapPeel Cryogenic Barcode Labels for Liquid Nitrogen Storage
Código de producto. 17850858
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Color:
Amarillo
Azul
Blanco
Rosa
Verde
Diámetro (métrico):
25,4 mm
76,2 mm
Tamaño de la unidad:
paquete de 2000
paquete de 4000
Código de producto. Color Diámetro (métrico) unitSize
17850858 Blanco 76,2 mm paquete de 4000
17820458 - 25,4 mm paquete de 2000
17840078 Verde 25,4 mm paquete de 2000
17888917 Rosa 25,4 mm paquete de 2000
17849097 Blanco 25,4 mm paquete de 2000
17870938 Amarillo 25,4 mm paquete de 2000
17821058 Azul 76,2 mm paquete de 4000
17890948 Verde 76,2 mm paquete de 4000
17809987 Rosa 76,2 mm paquete de 4000
17831058 Amarillo 76,2 mm paquete de 4000
10 options
Código de producto. 17850858
Marca: GA International JTTA560SBC34WH
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Thermal-transfer cryogenic labels for cryo vials, microtubes, cryo/freezer boxes, etc. destined for storage in liquid and vapor phase liquid nitrogen, laboratory freezers, or transport on dry ice.
  • Resistant to long-term cryogenic storage in freezers and liquid nitrogen, up to -196°C/-321°F
  • Perfect for cryovials, tubes, cryo-boxes, freezer-boxes, and many other cryo-containers
  • Resistant to spraying and swabbing with alcohol and surface sanitizing wipes
  • Require no cure time before liquid nitrogen immersion. Will also adhere to wet surfaces
  • Ideal for serialized data and barcodes, thanks to high-quality thermal-transfer printing
  • Each row has one rectangular and one round label
  • Available in a variety of colors and sizes
  • Stored on a 25.4 mm roll
Especificaciones
Tipo de adhesivo Permanent
Color Blanco
Acabado Mate
Formato Rollo
Material Thermoplastic Film
Print Technology Thermal Transfer
Tipo de producto Label
Esterilidad No estéril
Etiquetas por fila 2 Labels
Cantidad 4000/Pk.
Forma Rectangle with Circle
Intervalo de temperatura (imperial) -321°F to +230°F
Intervalo de temperatura (métrico) De -196 °C a +110 °C
Dimensions (LxW) 23.9mm x 12.7mm + 11.1 mm
Longitud (imperial) 0.5 in.
Longitud (métrico) 12.7 mm
Anchura (imperial) 0.94 in.
Anchura (métrico) 23.9 mm
Diámetro (imperial) 3 in
Diámetro (métrico) 76,2 mm