Learn More
Fisherbrand™ Viales de muestra de vidrio con tapón a presión o de empuje
Código de producto. 15364769 Tienda Fisherbrand Productos
Change view
Click to view available options
Volumen (métrico):
7 ml
10,5 mL
14 ml
21 ml
28 ml
Tamaño de la unidad:
paquete de 140
paquete de 162
paquete de 190
Código de producto. Volumen (métrico) unitSize
15364769 7 ml paquete de 190
15374769 10,5 mL paquete de 190
15384769 14 ml paquete de 162
15304779 28 ml paquete de 140
15394769 21 ml paquete de 162
5 options
Código de producto. 15364769
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Almacene y visualice muestras de forma segura y sencilla. Los viales de muestras con tapón de presión o empuje Fisherbrand™ están disponibles en una variedad de tamaños. Los tapones de polietileno de rosca y de presión Fisherbrand™ se venden por separado.
  • Fabricados con vidrio neutro de tipo 1B transparente
  • Versátil intervalo de capacidad de una amplia variedad de tamaños
  • Se pueden utilizar con cualquier tapón de presión o empuje
  • Borde enrollado para facilitar la aplicación del tapón
  • Especialmente adecuados para el almacenamiento de muestras secas y polvos
  • Los tapones a presión o de empuje de polietileno Fisherbrand™ para viales de vidrio para muestras se venden por separado (15344789)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Color Transparente
Diámetro exterior (imperial) 23 mm
Material Vidrio neutro (tipo IB)
Volumen (métrico) 7 ml
Tipo de tapón Tapón de presión o empuje
Tamaño del tapón 22 mm
Altura (métrico) 34 mm