Learn More
Brady™ Snap-On™ Pipe Cover
Código de producto. 12789884
Change view
Click to view available options
Longitud (métrico):
26 mm
284 mm
52 mm
Anchura (métrico):
200 mm
37 mm
402 mm
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Longitud (métrico) Anchura (métrico) unitSize
12789884 284 mm 37 mm cada uno
12779884 26 mm 200 mm cada uno
12799884 52 mm 402 mm cada uno
3 options
Código de producto. 12789884
Marca: Brady™ 275241
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Snap-On™ Markers is a fast and easy way to mark rusty, wet or oily pipes. The Snap-On™ Pipe Cover is a transparent PVC cover on which you can apply any of the markers in our ranges. The result is that your self-adhesive marker remains readable and well protected.
  • Keeps your self-adhesive markers readable and well protected.
Especificaciones
Certificaciones/conformidad Cumple con los requisitos de la norma ANSI I A13.1
Descripción Marcadores de tuberías Brady Snap-on
Color Transparente
Acabado Satinado
Material Poliéster
Tipo de producto Marcador de tubería Snap-on
Para utilizar con (aplicación) Se utiliza para marcadores de tuberías y señales de seguridad
Etiquetas por hoja 1
N.° por paquete 1 Ea.
Cantidad 1 unidad
Intervalo de temperatura (imperial) -40°F to +170°F
Intervalo de temperatura (métrico) De -40 °C a +77 °C
Grosor (imperial) 0.030 in.
Grosor (métrico) 0,762 mm
Dimensions (LxW) 37 x 300 mm
Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) 300,00 mm × 37,00 mm
Longitud (imperial) 11.81 in.
Longitud (métrico) 284 mm
Anchura (imperial) 11.81 in.
Anchura (métrico) 37 mm
Altura (imperial) 1.46 in.
Altura (métrico) 37 mm
Alternate Part Number SNAP-ON-2-B817
Visa mer Visa mindre
Produkttitel
Välj ett problem
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.