Learn More
sn-Glycero-3-phosphocholine, MedChemExpress
Código de producto. 16401699
Encompass_Preferred
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
10 g
Tamaño de la unidad:
1 g
10 g
5 g
Código de producto. 16401699
Marca: Medchem Express HY17552
MedChemExpress sn-Glycero-3-phosphocholine (Choline Alfoscerate) is a precursor in the biosynthesis of brain phospholipids and increases the bioavailability of choline in nervous tissue. sn-Glycero-3-phosphocholine (Choline Alfoscerate) has significant effects on cognitive function with a good safety profile and tolerability, and is effective in the treatment of Alzheimer's disease and dementia.
sn-Glycero-3-phosphocholine (Choline Alfoscerate) is a precursor in the biosynthesis of brain phospholipids and increases the bioavailability of choline in nervous tissue. sn-Glycero-3-phosphocholine (Choline Alfoscerate) has significant effects on cognitive function with a good safety profile and tolerability, and is effective in the treatment of Alzheimer's disease and dementia.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material sn-Glycero-3-phosphocholine
CAS 28319-77-9
Color Blanco
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C8H20NO6P
Cantidad 1 g
Sinónimo Choline Alfoscerate Alpha-GPC L-α-GPC
Información de solubilidad H2O : 500 mg/mL (1943.86 mM; Need ultrasonic) ∣DMSO : 100 mg/mL (388.77 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=P(OCC[N+](C)(C)C)(OC[C@H](O)CO)[O-]
Peso molecular (g/mol) 257.22
Formula Weight (peso de la fórmula) 257.22
Porcentaje de pureza 98.0%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) Neuroscience-Neurodegeneration
Mostrar más Mostrar menos
Research purposes only
El Programa Encompass de Fisher Scientific ofrece artículos que no forman parte de nuestra cartera de distribución. Estos productos no suelen tener imágenes ni descripciones detalladas. Sin embargo, nos comprometemos a mejorar su experiencia de compra. Utilice el siguiente formulario para hacernos llegar sus comentarios sobre el contenido de este producto.