missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

SN 6, MedChemExpress

Código de producto. 16472966
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
25 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
25 miligramos
5 miligramos
Código de producto. Cantidad unitSize
16472966 25 mg 25 miligramos
16496847 5 mg 5 miligramos
16424148 10 mg 10 miligramos
3 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 16472966

Marca: Medchem Express HY107658

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

MedChemExpress SN 6 is a selective Na+/Ca2+ exchanger (NCX) inhibitor, and inhibits 45Ca2+ uptake by NCX1, NCX2, and NCX3, with IC50s of 2.9, 16, and 8.6 μM, respectively.

SN 6 is a selective Na+/Ca2+ exchanger (NCX) inhibitor, and inhibits 45Ca2+ uptake by NCX1, NCX2, and NCX3, with IC50s of 2.9, 16, and 8.6 μM, respectively.

Especificaciones

Nombre del producto químico o material SN 6
CAS 415697-08-4
Color Light Yellow
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C20H22N2O5S
Cantidad 25 mg
Información de solubilidad DMSO : 62.5 mg/mL (155.29 mM; Need ultrasonic)
SMILES CCOC(C(CS1)NC1CC2=CC=C(OCC3=CC=C([N+]([O-])=O)C=C3)C=C2)=O
Peso molecular (g/mol) 402.46
Formula Weight (peso de la fórmula) 402.46
Porcentaje de pureza 99.0%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) COVID-19-immunoregulation
Mostrar más Mostrar menos

Research purposes only

Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.