Learn More
Smurf1-IN-A01, MedChemExpress
Código de producto. 16424368
Encompass_Preferred
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
25 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
25 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
Código de producto. 16424368
Marca: Medchem Express HY110195
MedChemExpress Smurf1-IN-A01 (A01) is an ubiquitin ligase Smad ubiquitination regulatory factor-1 (Smurf1) inhibitor with a kd of 3.664 nM, which increases BMP-2 responsiveness by inhibiting Smurf1-mediated Smad1/5 degradation.
Smurf1-IN-A01 (A01) is an ubiquitin ligase Smad ubiquitination regulatory factor-1 (Smurf1) inhibitor with a kd of 3.664 nM, which increases BMP-2 responsiveness by inhibiting Smurf1-mediated Smad1/5 degradation.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Smurf1-IN-A01
CAS 1007647-73-5
Color Off-White
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C22H20ClF3N4O3S
Cantidad 10 mg
Sinónimo A01
Información de solubilidad DMSO : 62.5 mg/mL (121.85 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=S(C1=CC(C(F)(F)F)=C(Cl)C=C1)(N2CCN(C(C3=CC=C(N4C(C)=CC=N4)C=C3)=O)CC2)=O
Peso molecular (g/mol) 512.93
Formula Weight (peso de la fórmula) 512.93
Porcentaje de pureza 99.58%
Grado Research
Forma física Solid
Mostrar más Mostrar menos
Research purposes only
El Programa Encompass de Fisher Scientific ofrece artículos que no forman parte de nuestra cartera de distribución. Estos productos no suelen tener imágenes ni descripciones detalladas. Sin embargo, nos comprometemos a mejorar su experiencia de compra. Utilice el siguiente formulario para hacernos llegar sus comentarios sobre el contenido de este producto.