missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Invitrogen™ SMTNL1 Polyclonal Antibody
GREENER_CHOICE

Código de producto. 15692505
Change view
Click to view available options
Cantidad:
400 μL
Tamaño de la unidad:
400 microlitros
Código de producto. Cantidad unitSize
15692505 400 μL 400 microlitros
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 15692505

Marca: Invitrogen™ PA548211

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rabbit Polyclonal Antibody

SMTNL1 Polyclonal Antibody for Western Blot, Flow

Plays a role in the regulation of contractile properties of both striated and smooth muscles. When unphosphorylated, may inhibit myosin dephosphorylation. Phosphorylation at Ser-299 reduces this inhibitory activity.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno SMTNL1
Aplicaciones Flow Cytometry, Western Blot
Clasificación Polyclonal
Conjugado Unconjugated
Formulación PBS with 0.09% sodium azide; pH 7.4
génica SMTNL1
N.º de referencia del gen A8MU46
Alias de gen 1110030K22Rik; calponin homology-associated smooth muscle protein; CHASM; smoothelin like 1; smoothelin-like 1; smoothelin-like protein 1; Smtnl1
Símbolos de los genes SMTNL1
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno KLH conjugated synthetic peptide between 130-159 amino acids from the Central region of human SMTNL1.
Método de purificación Antigen affinity chromatography, Protein A
Cantidad 400 μL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 219537
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4°C short term. For long term storage, store at -20°C, avoiding freeze/thaw cycles.
Tipo de producto Antibody
Formulario Liquid
Isotype IgG
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.