Descripción
- Sistema completo
- Condensación en una trampa de agua
- Neutralización con ácidos o bases
- Absorción opcional con carbono activo
- Ideal para altos niveles de vapores, como con los análisis de soja
- Cómodo de utilizar
- Matraces de condensado extraíbles para facilitar el vaciado
- Fácil de sustituir los reactivos neutralizantes
- Tamaño reducido
Especificaciones
Especificaciones
| Tipo de producto | SMS Scrubber |
| Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) | 190 x 300 x 500mm |
| Para utilizar con (equipo) | Digestores DK y DKL |
| Material | Acero inoxidable pintado con epoxi |