Learn More
Invitrogen™ SMS Recombinant Rabbit Monoclonal Antibody (23GB4640), Invitrogen™
Código de producto. 30089607
Change view
Click to view available options
Cantidad:
20 μL
100 μL
Tamaño de la unidad:
100 microlitros
20 microlitros
30089607 20 μL 20 microlitros
30088256 100 μL 100 microlitros
2 options
Código de producto. 30089607
Marca: Invitrogen™ MA553781
Rabbit Recombinant Monoclonal Antibody
Catalyzes the production of spermine from spermidine and decarboxylated S-adenosylmethionine (dcSAM).
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Antígeno SMS
Aplicaciones Flow Cytometry, Western Blot, Immunocytochemistry
Clasificación Recombinant Monoclonal
Clon 23GB4640
Conjugado Unconjugated
Formulación PBS with 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.4
génica SMS
N.º de referencia del gen P52788
Alias de gen AI427066; Gy; gyro; MRSR; SMS; Spermidine aminopropyltransferase; spermine synthase; SpmST; SPMSY; SpS; SRS
Símbolos de los genes SMS
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno A synthesized peptide derived from human Spermine synthase (100-150AA).
Método de purificación Affinity chromatography
Cantidad 20 μL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 6611
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento -20°C
Tipo de producto Antibody
Formulario Liquid
Isotype IgG