missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Invitrogen™ SMS Recombinant Rabbit Monoclonal Antibody (23GB4640), Invitrogen™
GREENER_CHOICE

Código de producto. 30088256
Change view
Click to view available options
Cantidad:
20 μL
100 μL
Tamaño de la unidad:
100 microlitros
20 microlitros
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
30088256 100 μL 100 microlitros
30089607 20 μL 20 microlitros
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 30088256 Proveedor Invitrogen™ N.º de proveedor MA553780

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rabbit Recombinant Monoclonal Antibody

Catalyzes the production of spermine from spermidine and decarboxylated S-adenosylmethionine (dcSAM).
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno SMS
Aplicaciones Flow Cytometry, Western Blot, Immunocytochemistry
Clasificación Recombinant Monoclonal
Clon 23GB4640
Conjugado Unconjugated
Formulación PBS with 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.4
génica SMS
N.º de referencia del gen P52788
Alias de gen AI427066; Gy; gyro; MRSR; SMS; Spermidine aminopropyltransferase; spermine synthase; SpmST; SPMSY; SpS; SRS
Símbolos de los genes SMS
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno A synthesized peptide derived from human Spermine synthase (100-150AA).
Método de purificación Affinity chromatography
Cantidad 100 μL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 6611
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento -20°C
Tipo de producto Antibody
Formulario Liquid
Isotype IgG
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.