Learn More
Thermo Scientific Chemicals Agonista de la proteína Smoothened, dihidrato de dihidrocloruro
Código de producto. 15416549
Click to view available options
Cantidad:
1 mg
5mg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
5 miligramos
Código de producto. 15416549
Marca: Thermo Scientific Chemicals J64726.#0
Solicitar formato a granel o personalizado
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
A highly potent activator of Smoothened
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 364590-63-6
Fórmula molecular C28H28ClN3OS.2HCl.2H2O
Sinónimo HCl SAG1.3 suavizado
Especificaciones
Cantidad 5mg
Descripción Amarillo pálido
Contenido y almacenamiento De 2 °C a 8 °C
Para utilizar con (aplicación) Un activador muy potente de
Formula Weight (peso de la fórmula) 599,00
Sensibilidad Higroscópico; sensible a la luz
Tipo de producto Diclorhidrato de dihidrato
Formulario Sólido
Clave InChI IYXUQUYRWPGIQL-UHFFFAOYSA-N
SMILES O.Cl.Cl.CNC1CCC(CC1)N(CC1=CC(=CC=C1)C1=CC=NC=C1)C(=O)C1=C(Cl)C2=CC=CC=C2S1
Nombre IUPAC 3-chloro-N-[4-(methylamino)cyclohexyl]-N-{[3-(pyridin-4-yl)phenyl]methyl}-1-benzothiophene-2-carboxamide hydrate dihydrochloride
Peso molecular (g/mol) 580.99