missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Invitrogen™ SMO Recombinant Rabbit Monoclonal Antibody (HL2975)
GREENER_CHOICE

Código de producto. 30275544
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μL
Tamaño de la unidad:
100 microlitros
Código de producto. Cantidad unitSize
30275544 100 μL 100 microlitros
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 30275544

Marca: Invitrogen™ MA556875

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rabbit Recombinant Monoclonal Antibody

SMO Recombinant Monoclonal Antibody for Western Blot

Smoothened drosophila homolog (SMOH) is a serpentine protein belonging to the G-protein coupled receptor Fz/Smo family with 787 aa, seven transmembrane G protein-coupled receptors with 4 glycosylation sites and a putative extracellular amino terminus. Smoothened activated by b-Arrestin 2 and GRK2 acts as a receptor for Shh, the Sonic hedgehog gene product, and is a positive regulator of hedgehog signaling pathway along with the smoothened inhibitor patched protein (PTCH) and regulates vertebrate developmental processes, cellular proliferation and differentiation by activating transcription factor Gli. Smoothened mutants are known to cause sporadic basal cell carcinoma of the skin. It is known to express widely in heart and brain.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno SMO
Aplicaciones Western Blot
Clasificación Recombinant Monoclonal
Clon HL2975
Concentración 1 mg/mL
Conjugado Unconjugated
Formulación PBS with no preservative
génica SMO
N.º de referencia del gen P56726, Q99835
Alias de gen bent body; bnb; E130215L21Rik; frizzled family member 11; FZD11; Gx; HGNC:11119; Protein Gx; Protein SMOH; seven transmembrane helix receptor; SMO; SMOH; smoothened; Smoothened homolog; smoothened homolog (Drosophila); smoothened, frizzled class receptor; smoothened, frizzled family receptor; smoothened, seven transmembrane spanning receptor
Símbolos de los genes SMO
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno Recombinant fragment encompassing a sequence within the Intracellular domain of human Smoothened homolog. The exact sequence is proprietary.
Método de purificación Protein A
Cantidad 100 μL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 319757, 6608
Especies diana Human, Mouse
Contenido y almacenamiento -20°C, Avoid Freeze/Thaw Cycles
Tipo de producto Antibody
Formulario Liquid
Isotype IgG
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.