missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Invitrogen™ SMN1 Polyclonal Antibody

Código de producto. 15687818
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μg
Tamaño de la unidad:
100 microgramos
Código de producto. Cantidad unitSize
15687818 100 μg 100 microgramos
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 15687818

Marca: Invitrogen™ 720207

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rabbit Polyclonal Antibody

These Polyclonal antibodies are of rabbit origin developed by immunizing animals with proteins or peptides. The polyclonal antibody is purified by affinity purification from the rabbit sera generated after immunizing the rabbits with a specific type of protein or peptide. The purified antibody is tested for its functionality in various relevant research applications. The antibody is developed for Research Use Only and is non-hazardous or non-infectious in nature. This antibody is predicted to react with Monkey, Pig and Cat.

The SMN1 gene is part of a 500 kb inverted duplication on chromosome 5q13. This duplicated region contains at least four genes and repetitive elements which make it prone to rearrangements and deletions. The repetitiveness and complexity of the sequence have also caused difficulty in determining the organization of this genomic region. The telomeric and centromeric copies of this gene are nearly identical and encode the same protein - survival motor neuron protein. The SMN complex plays a catalyst role in the assemble of small nuclear ribonucleoproteins, the building blocks of the spliceosome. Mutations in the SMN1 gene are known to cause spinal muscular atrophy 1/2.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno SMN1
Aplicaciones Western Blot, Immunocytochemistry
Clasificación Polyclonal
Concentración 0.5 mg/mL
Conjugado Unconjugated
Formulación PBS with 0.1% BSA, 30% glycerol and 0.09% sodium azide; pH 7.4
génica SMN1
N.º de referencia del gen Q16637
Alias de gen AI849087; BCD541; component of gems 1; Gemin1; Gemin-1; SMA; SMA@; SMA1; SMA2; SMA3; SMA4; Smn; SMN1; SMN2; SMNC; SMNT; survival motor neuron 1; survival motor neuron 1 protein; survival motor neuron protein; survival of motor neuron 1, telomeric; survival of motor neuron protein; T-BCD541; TDRD16A; tudor domain containing 16A
Símbolos de los genes SMN1
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno Protein corresponding to Human SMN1 (aa 2-294).
Método de purificación Affinity chromatography
Cantidad 100 μg
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 6606
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4°C short term. For long term storage, store at -20°C, avoiding freeze/thaw cycles.
Tipo de producto Antibody
Formulario Liquid
Isotype IgG
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.