missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Invitrogen™ SMN Polyclonal Antibody
GREENER_CHOICE

Código de producto. 16588621
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μL
Tamaño de la unidad:
100 microlitros
Código de producto. Cantidad unitSize
16588621 100 μL 100 microlitros
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 16588621

Marca: Invitrogen™ PA595783

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rabbit Polyclonal Antibody

Immunogen sequence: MAMSSGGSGG GVPEQEDSVL FRRGTGQSDD SDIWDDTALI KAYDKAVASF KHALKNGDIC ETSGKPKTTP KRKPAKKNKS QKKNTAASLQ QWKVGDKCSA IWSEDGCIYP ATIASIDFKR ETCVVVYTGY GNREEQNLSD LLSPICEVAN NIEQNAQENE NESQVSTDES ENSRSPGNKS DNIKPKSAPW NSFLPPP; Positive Samples: MCF7, HepG2, HeLa, 293T, SH-SY5Y, Mouse brain, Rat brain; Cellular Location: Cajal body, Cytoplasm, Cytoplasmic granule, Nucleus, Z line, gem, myofibril, sarcomere.

The SMN1 gene is part of a 500 kb inverted duplication on chromosome 5q13. This duplicated region contains at least four genes and repetitive elements which make it prone to rearrangements and deletions. The repetitiveness and complexity of the sequence have also caused difficulty in determining the organization of this genomic region. The telomeric and centromeric copies of this gene are nearly identical and encode the same protein - survival motor neuron protein. The SMN complex plays a catalyst role in the assemble of small nuclear ribonucleoproteins, the building blocks of the spliceosome. Mutations in the SMN1 gene are known to cause spinal muscular atrophy 1/2.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spécification

Antígeno SMN
Aplicaciones ELISA, Immunoprecipitation, Western Blot, Immunocytochemistry
Clasificación Polyclonal
Concentración 1.3 mg/mL
Conjugado Unconjugated
Formulación PBS with 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.3
génica SMN1
N.º de referencia del gen O35876, P97801, Q16637
Alias de gen AI849087; BCD541; component of gems 1; Gemin1; Gemin-1; SMA; SMA@; SMA1; SMA2; SMA3; SMA4; Smn; SMN1; SMN2; SMNC; SMNT; survival motor neuron 1; survival motor neuron 1 protein; survival motor neuron protein; survival of motor neuron 1, telomeric; survival of motor neuron protein; T-BCD541; TDRD16A; tudor domain containing 16A
Símbolos de los genes SMN1
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno Recombinant fusion protein containing a sequence corresponding to amino acids 1-197 of human SMN2 (NP_0591071).
Método de purificación Affinity Chromatography
Cantidad 100 μL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 20595, 64301, 6606
Especies diana Human, Mouse, Rat
Contenido y almacenamiento -20°C, Avoid Freeze/Thaw Cycles
Tipo de producto Antibody
Formulario Liquid
Isotype IgG
Afficher plus Afficher moins
Nom du produit
Sélectionnez un problème

En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.